Learn More
GE Healthcare Filtros de jeringa estériles Anotop™ 10 Plus
Volumen de retención: < 30 μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
Marca:  GE Healthcare 6809-3102
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314724
  • 614.88€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío
13-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Similares a los filtros Anotop, pero incluyen un prefiltro de microfibra de vidrio sin aglutinante con membrana inorgánica Anotop™ en una carcasa de polipropileno.
Prefiltro de microfibra de vidrio
  • Aumenta el rendimiento
  • Mantiene el rendimiento de la membrana
  • Reduce la necesidad de centrifugación antes de la filtración, la filtración secuencial o la refiltración
  • Permite el uso de filtros Anotop Plus con tamaño de poro de 0.1 μm para eliminar contaminantes de micoplasma de cultivos de tejidos
Características
  • Volumen de retención: < 30 μl (10 mm de tamaño), < 200 μl (25 mm)
  • Límite de presión, 7 kg/cm (100 psi)
Especificaciones
Especificaciones
Anotop Plus 10 mm Sterile Syringe Filter, 0.02 μm, with glass microfiber prefilter (50 pcs)
10 mm
< 30 μl
GE’s Whatman Anotop Plus sterile syringe filter with glass microfiber prefilter is compatible with most organic and aqueous solutions for use in a wide variety of applications.
Female luer lock
0.02 μm
Filtro de jeringa
100 psi
Polypropylene (PP)
0.78 cm2
Male luer