Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Anotop™ 10 Plus
Volumen de retención: < 30 μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
680.00€ - 795.00€
Especificaciones
Área de filtración 0,78 cm2
Volumen de retención (después de la purga de aire) < 30 μl
Material de la carcasa Polipropileno (PP)
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Luer macho
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
11939347
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6809-3122
0,2 μm
680.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11929347
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6809-3112
0,1 μm
705.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11314724
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6809-3102
0,02 μm
795.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Similares a los filtros Anotop, pero incluyen un prefiltro de microfibra de vidrio sin aglutinante con membrana inorgánica Anotop™ en una carcasa de polipropileno.
Prefiltro de microfibra de vidrio
  • Aumenta el rendimiento
  • Mantiene el rendimiento de la membrana
  • Reduce la necesidad de centrifugación antes de la filtración, la filtración secuencial o la refiltración
  • Permite el uso de filtros Anotop Plus con tamaño de poro de 0.1 μm para eliminar contaminantes de micoplasma de cultivos de tejidos
Características
  • Volumen de retención: < 30 μl (10 mm de tamaño), < 200 μl (25 mm)
  • Límite de presión, 7 kg/cm (100 psi)
Especificaciones
Especificaciones
0,78 cm2
Polipropileno (PP)
Luer macho
Polipropileno
10 mm
< 30 μl
Luer Lock hembra
6,9 bar (100 psi)
Filtro de jeringa