Learn More
GE Healthcare Filtros de jeringa de polietersulfona Puradisc de 4 y 13 mm
Para una pérdida mínima de proteínas durante la adsorción
Marca:  GE Healthcare 6782-1304
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314674
  • 197.82€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
11-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Suitable for filtering serum, plasma and tissue culture solutions—as well as other protein-containing solutions where minimal adsorptive protein loss is required.
  • Polypropylene housing
  • Autoclavable
  • Female Luer lock on inlet side; male slip Luer on outlet side
4mm dia. Filters
  • For samples up to 2mL
  • Filter area: 0.2cm2 Hold-up volume (with air purge) <7.5μL
13mm dia. Filters
  • For samples up to 10mL
  • Filter area: 1.3cm2
  • Hold-up volume (after air purge) <25μL
Especificaciones
Especificaciones
Non-sterile
13mm
Para la filtración de suero, plasma y soluciones de cultivo de tejidos, así como de otras soluciones que contienen proteínas para las que se requiere una pérdida mínima de proteínas durante la adsorción.–
≤ 10 ml
Cumple los requisitos de seguridad biológica de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Deslizamiento Luer macho
0.45μm
Filtro de jeringa
Polisulfona (PSF)
≤ 25 μl
Luer Lock hembra
100/paquete
Polipropileno
Videos
Documentación