Learn More
Cytiva Filtros para jeringa de PVDF Puradisc de 13 mm
Diseñados para una alta resistencia a la tracción, alta resistencia a disolventes y bajo nivel de unión a proteínas. Los filtros de jeringa de PVDF no estériles de 13 mm Whatman™ Puradisc™ son aptos para la filtración biomédica, la filtración de esterilización y la preparación de muestras para HPLC.
178.00€ - 2655.00€
Especificaciones
Material PVDF
Esterilidad No estéril
Área de filtración 1,3 cm2
Volumen de retención (después de la purga de aire) < 25 μl
Material de la carcasa Polipropileno (PP)
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Estilo de salida Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de salida Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
11354654
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6777-1302
Punta de tubo 0,2 μm
181.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11304664
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6779-1302
Luer macho 0,2 μm
259.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11364704
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6792-1302
Luer macho 0,2 μm
940.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11314664
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6779-1304
Luer macho 0,45 μm
259.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11364654
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6777-1304
Punta de tubo 0,45 μm
178.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11329224
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6765-1302
Luer macho 0,2 μm
2655.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11374704
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
6792-1304
Luer macho 0,45 μm
930.00€
paquete de 500
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11399224
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
6765-1304
Luer macho 0,45 μm
2655.00€
paquete de 2000
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Buena resistencia a disolventes orgánicos
  • No estériles o esterilizados con radiación gamma
  • Carcasa de polipropileno
  • Esterilizables en autoclave disponibles
  • Disponibles con salida de punta de tubo que permite la filtración directa en insertos de microviales o con salida Luer slip macho
  • La entrada es de tipo Luer-Lock hembra™
  • Área de filtración: 1.3 cm2
  • Volúmenes de muestra y de retención ≤ 10 ml y ≤ 25 μl
Spezifikation
Spezifikation
PVDF
1,3 cm2
Polipropileno (PP)
Punta de tubo
Filtro de jeringa
16,3 x 19,8 mm
No estéril
< 25 μl
Luer Lock hembra
5.2 bar
Hasta 10 ml
13 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate