Learn More
Cytiva Membranas de ésteres mezclados de celulosa Whatman™,tamaño de poro 0,6μm (ME 26)
Whatman™ (ME 26) Mixed Cellulose Ester Membranes are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration, including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
Marca: Cytiva 10401506
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
Descripción
- Filter Type: Plain
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 26
- Pore Size: 0.6 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Flow Rate: 4.8 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 21 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- Bubble Point: 3.7 bar
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Single-use | |
Éster de celulosa mixta | |
0,6 μm | |
4,8 s/100 ml/12,5 cm2 en Delta p equivale a 0,9 bar | |
21 s/100 ml a Delta p equivale a 3 mbar | |
0.98 in. |
3,7 bar | |
ME 26 | |
ME 26 | |
No estéril | |
Filtración, citología, control del aire, muestras acuosas para HPLC, ensayos biológicos | |
Plano | |
25 mm |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose