Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer (EU IVD/CE-marked)
Wash 96-well plates securely with this easy-to-use, reliable microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Marca: Thermo Scientific™ 5165080
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Alertas:
Fulfills IVD Directive 98/79/EC requirements, valid only in Europe. Not for in vitro diagnostics use in North America.
Descripción
Wash 96-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer, an easy-to-use, reliable microplate-strip washer for routine ELISA applications. The Wellwash features a graphical user interface, local language versions and USB port for optimal ease-of-use and convenience.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Características:
- Gran pantalla en color y teclado para un uso fácil y cómodo.
- Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente.
- Software fácil de utilizar y con un aprendizaje mínimo para empezar a trabajar enseguida
- Los frascos no presurizados son seguros de utilizar
- Sensores de nivel de líquido tanto en el frasco lavador como el de residuos para mayor seguridad.
- Función de cebado automático que garantiza la seguridad del funcionamiento.
- La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
- El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
- Wellwash se ha diseñado para eliminar eficazmente el exceso de líquido de los pocillos.
- Los bajos volúmenes residuales ofrecen un rendimiento de lavado óptimo y resultados de ensayo fiables.
Incluye:
1 frasco de lavado de 2 l, 1 frasco para desechos de 2 l, 1 cabezal de lavado de 8 l y tapa para aerosoles
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA
Garantía: 1 año
Especificaciones
< 5 % a 300 μl | |
USB | |
Frasco de lavado de 2 litros, frasco para desechos de 2 litros | |
De 50 a 400 µl | |
Placas de 96 pocillos | |
8 kg | |
LCD | |
50/60 Hz | |
No | |
15,2 in | |
13,6 in | |
9,4 in | |
No | |
De 100 a 240 V, de 50/60 Hz | |
De 5 a 100 ml |
Marcado CE | |
1 | |
< 3 % (CV) a300 μl (placa de 96 pocillos) | |
1 x 12 | |
< 2 μl | |
De 50 a 1000 µl | |
Ensayos basados en ELISA | |
Modelo IVD Wellwash 1x12 (no disponible en EE. UU.) | |
1 cabezal de lavado de 12 vías, 1 frasco de lavado de 2 l, 1 frasco de lavado de 2 l, tapa para aerosol | |
385 mm | |
345 cm | |
240 mm | |
17,6 lb | |
De 100 a 240 V |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement. Fulfills IVD Directive 98/79/EC requirements, valid only in Europe. Not for in vitro diagnostics use in North America.