Learn More
3M™ Welding Particulate Respirators
130.90€ - 133.00€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Design Type | Cintas trenzadas ajustables en cuatro puntos, válvula de exhalación Cool Flow, impresión de válvula con código de colores |
Tipo de producto | Respirador para partículas de soldar |
Con válvula de exhalación | Sí |
Eficacia de filtro | FFP2 R D |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12362389
|
3M™
7000030031 |
9928 |
133.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12322399
|
3M™
7000030030 |
9925 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Azul | |
Respirador para partículas de soldar | |
FFP2 R D | |
Sí | |
Aluminio | |
10/paq. |
Cintas trenzadas ajustables en cuatro puntos, válvula de exhalación Cool Flow, impresión de válvula con código de colores | |
Sí | |
Electreto (poliéster, polipropileno y carbono) | |
Algodón, poliisopreno, polipropileno | |
Ozono (10 × TLV), vapores orgánicos (<TLV) | |
Copa |