Learn More
Honeywell Safety Products™ Welding Cut Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Descripción
- Adecuados para soldadura MIG y ARC en condiciones secas o en presencia de aceites ligeros en las que hay riesgo de sufrir cortes.
- Dorso de cuero flor aterciopelado de piel de vaca resistente al agua y al calor.
- Dorso de cuero de piel de vaca resistente al agua y al calor.
- Puño de cuero de serraje resistente al agua y al calor para proteger el antebrazo.
- Confeccionados en los EE. UU.
- Corte Gunn, pulgar con solapa y cordón, tipo crispin.
- Elástico en la parte posterior de la mano.
- Forro de algodón Kevlar™ para mayor comodidad y aislamiento térmico. Comodidad y flexibilidad excepcionales.
Especificaciones
Material de la parte posterior | Cuero flor de vaca |
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas NF EN 420-03 CEE, NF EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, NF EN 407-04 sobre riesgos térmicos, tipo A según la EN 12477-02 sobre riesgos por soldadura, CE categoría PPE 2, número de certificado CE 0075/797/162/10/12/0763, número de declaración CE 0075/797/162/10/12/0763 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Material del manguito | Cuero de serraje |
Estilo de corte | Gunn |
Cut Resistance Rating | 2 |
Material | Cuero de piel de vaca |
Tipo de producto | Crispin Welding Gloves (Type A) |
Tamaño | 7 |
Grosor (métrico) | Palma y dorso: 0,8/1,1 mm, puño: 1,1/1,3mm |