Learn More
Welch™ Estaciones compactas de vacío por filtración/aspiración: Adaptadores
Acumulan residuos líquidos de forma segura y sencilla. Los sistemas de aspiración impiden la ingesta de líquidos que provoca un error en la bomba de vacío.
Marca: Welch™ 828852-03
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Diseño resistente a la lejía para prolongar la vida de servicio
- Monitorización continua del nivel de vacío con dial indicador de vacío
- Utiliza una bomba de vacío de pistón WOB-L
Recomendada para la aspiración de soluciones acuosas y con lejía y no para gases y vapores ácidos, básicos u orgánicos
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Estación compacta de vacío por filtración/aspiración Welch | |
Adaptador, 8 canales |