Learn More
Fisherbrand™ Weighing Paper Sheets
Provides a barrier between the scale and the product being weighed. Fisherbrand™ Weighing Paper Sheets have a tare weight of only 45g/m2.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13348kg
Código de producto. 15619504
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Paper sheets for general weighing applications
  • Sheet dimensions: 100mm x 100mm
  • Paper weight 45g/m²
Especificaciones
Especificaciones
100 x 100mm
Sample support with analytical balances
250/PK
100 mm
Weighing Paper
100 mm
Paper
Square