Learn More
Nabertherm Weighing Furnace, 1100 LT Series
Designed especially for combustion loss determination in the laboratory. The included software records both the temperature and the weight loss.
Marca:  Nabertherm LW092H1RN1
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928370
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Temperatura máxima: 1100 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integral protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
  • Apertura de aire adicional regulable en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • La entrega incluye base, émbolo de cerámica con placa base en el revestimiento del horno, escala de precisión y paquete de software
  • 4 escalas disponibles para diferentes pesos máximos y rangos de escala
  • Control de procesos y documentación para pérdida de temperatura y combustión a través del paquete de software VCD para monitoreo, documentación y control
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
9 l
B410
455 × 415 × 980 mm
Hasta 1100 °C
240 × 230 × 170 mm
35 kg