Learn More
Medicom WeePro Labo Sterile Coverall, Type 5/6
Código de producto. 17899301 Tienda Kolmi Hopen Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
17899301 2XL paquete de 25
17829301 M paquete de 25
17889301 L paquete de 25
17839301 XL paquete de 25
4 options
Código de producto. 17899301
Marca: Medicom WLPLMS05
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coverall sterilized by gamma irradiation and cleanroom apparel compatible from ISO class 4.
  • New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
  • Cleanroom apparel compatible from ISO class 4
  • Chemical splash suit, Category III Type 5/6
  • Double packaging fully sealed
  • Apparel sterilized by gamma irradiation
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Microporous Fabric
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elastic (Stitched-in)
Estilo de tobillo Covered Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Zipper
Tipo de costura Bound
Esterilidad Estéril
Resistencia Chemicals
Sin látex No
N.º de bolsillos None
Cleanroom Class Class 10-100,000 (ISO 4-8)