Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos WebSeal™, con código de barras para sistemas UHPLC Vanquish™
Obtenga una mayor seguridad e integridad de las muestras mediante el uso de las placas de pocillos con código de barras Thermo Scientific™ WebSeal™.
41.21€ - 479.28€
Especificaciones
Los recipientes | Certified, GC/MS and LC/MS Tested |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Webseal™ |
Color | Clear |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Código de barras | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Código de barras | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15162729
|
Thermo Scientific™
60180-P211 |
1200 μl | No Barcode | 5 |
41.21€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15896261
|
Thermo Scientific™
60180-P211B |
1000 μl | Incluye código de barras | 5 Plates |
51.23€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15152729
|
Thermo Scientific™
60180-P201 |
1200 μl | No Barcode | 50 |
479.28€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15856261
|
Thermo Scientific™
60180-P201B |
1000 μl | Incluye código de barras | 50 Plates |
471.16€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Proporcione seguridad avanzada de las muestras e integridad de las muestras con las placas de pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con código de barras para sistemas de UHPLC Vanquish™. Para una gran capacidad de procesamiento en un entorno intacto de integridad de las muestras, necesita más que una cromatografía rápida. El hardware y los consumibles deben mantener el ritmo de la velocidad de análisis y nuestras soluciones satisfacen esa necesidad. Existen soluciones proactivas que afectan significativamente a la seguridad de las muestras mediante soluciones de manipulación de muestras, como placas de pocillos con código de barras para plataformas de UHPLC Vanquish.
Características clave- El formato SBS y el código de barras permiten el inventario automático en el muestreador automático Vanquish
- Supervise y gestione un inventario de hasta 9 placas de pocillos profundos o 20 de pocillos poco profundos (15 mm de altura) en el cargador Vanquish con tres posiciones adicionales en el muestreador automático Vanquish, para un máximo de 8832 muestras
- Gestione por completo el inventario mediante la lectura de códigos de barras con detección de vacío y verificación de placa de pocillos
- También es posible automatizar los flujos de trabajo con la lectura de códigos de barras
Los códigos de barras indican una identificación de placa de pocillos y la orientación lateral correcta de la placa para garantizar la posición correcta en la unidad de cargador y muestreador automático Vanquish al cargar y ejecutar la secuencia analítica. Las placas no pueden aceptarse con una orientación equivocada.
Especificaciones
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polipropileno | |
De 50 to 900 μl | |
Sin revestimiento | |
En forma de U | |
41,6 mm | |
Deep Well |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
No estéril | |
1200 μl | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |