Learn More
Emma Safety Footwear Pulverizador de agua
Pulverizador de agua.
Marca:  Emma Safety Footwear MM00005600
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1950 Chem class : 2.1
Código de producto. 10769615
  • 14.00€ / 400 ml
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Pulverizador de agua
Especificaciones
Especificaciones
400mL
Pulverizador de agua
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Schuhspray (VE=400 ml)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Aerosoles inflamables y no inflamables Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H222-Aerosol extremadamente inflamable.
  • H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P211-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
  • P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P410+P412-Proteger de la luz del sol No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isobutane, pentane,propane