Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH portátil resistente al agua
Diseñado para proporcionar precisión de laboratorio en condiciones ambientales e industriales adversas. El medidor de pH portátil resistente al agua Hanna Instruments™ es un medidor resistente que ofrece muchas características y se suministra completo con medidor, electrodo de pH, sonda de temperatura y un maletín de transporte de plástico.
Marca: Hanna Instruments™ HI9124N
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este medidor ofrece una variedad de características que incluyen la calibración automática a 1 o 2 puntos, la compensación automática de temperatura, LCD retroiluminada, instrucciones en pantalla y sistema de prevención de problemas con la batería. Utiliza la entrada de sonda BNC universal para permitir al usuario seleccionar entre una amplia variedad de electrodos en función de su aplicación particular. Se utiliza un conector RCA independiente para una sonda de temperatura de termistor. La sonda de temperatura proporciona una medición de alta precisión de ± 0,4 °C que aporta una compensación de temperatura precisa.
- Es resistente al agua conforme a las normas IP67
- Calibración automática: En 1 o 2 puntos o utilizando tampones programados previamente (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18 y 10,01)
- Instrucciones en pantalla: Pasos claros y fáciles de usar para la calibración y la toma medidas
- Electrodo de pH con estructura de plástico duradero: Se suministra con una estructura de plástico PEI HI1230B, electrodo de pH de unión doble que está relleno de gel
- Compensación de la temperatura: Compensación automática o manual de la temperatura de las mediciones de pH – 20 a 120 °C
- Recuperación de mediciones: Pulse “MEM” para almacenar una lectura, recupérela en cualquier momento pulsando el botón “MR”
- Apagado automático: Después de 20 minutos para evitar que las pilas se agoten de manera accidental (se puede desactivar)
- Sistema de prevención de problemas con la batería (BEPS): Detecta si las pilas están demasiado débiles para garantizar medidas fiables
Especificaciones
± 0,01 | |
Electrodo de pH HI1230B, sonda de temperatura HI7662, cable de 1 m, sobre de solución tampón de pH 4,01 HI70004, sobre de tampón de pH 7,01 HI70007, vaso de precipitados de plástico de 100 ml, pilas AAA de 1,5 V (3), instrucciones y maletín de transporte rígido | |
Desde -2,00 hasta 16,00 | |
1 o 2 | |
De -4,0 °F a +248,0 °F | |
LCD, retroiluminada | |
Batería baja | |
185 × 72 × 36 mm | |
10,6 oz | |
Sonda de temperatura: acero inoxidable, electrodo de pH: Estructura de PEI | |
100 % máx. | |
de - 32 °F a 122 °F | |
3 pilas de 1,5 V AAA |
±0,4 °C/±0,8 °F | |
Automático, utilizando tampones programados previamente (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18 y 10,01) | |
0,01 | |
De -20,0 °C a +120,0 °C | |
0,1 °C, 1 °F | |
Sí | |
IP67 | |
300 g | |
2 años (sonda de 6 meses) | |
Electrodo de pH con estructura de PEI HI1230B PEI con conector BNC, sonda de temperatura de acero inoxidable HI7662 | |
Automático o manual (de – 20 a 120 °C) | |
De 0 °C a 50 °C | |
Apagado automático después de 20 minutos |