Learn More
Agua, para análisis de grado de gradientes UHPLC, Fisher Chemical
Catalog Number p-8015162
33.69 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
7732-18-5
H2O
18.015
11332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
óxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno
962
CHEBI:15377
oxidano
O
7732-18-5
H2O
18.015
11332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
óxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno
962
CHEBI:15377
oxidano
O
  • Eficacia: uniformidad entre lotes que garantiza resultados reproducibles
  • Niveles bajos de acidez/alcalinidad que evitan la interacción con las muestras
  • Forma de pico: nivel de ruido bajo a 210 nm y 254 nm que mejora la forma de pico
  • Velocidad: filtrado a 0,1 μm, lo que permite que el análisis se realice más rápido a presiones más altas con un riesgo menor de bloqueos de la bomba
  • Sensibilidad: sin interferencias con transmisión UV excepcionalmente alta para una resolución y sensibilidad mejoradas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02 g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 17.5 mmHg a 20 °C
Cantidad 1 l
Forma física Líquido