Learn More
Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle, Tamper-Evident Cap, with Sodium Thiosulfate
Catalog Number 15442811
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1 l
Cantidad:
210/caja
85/caja
CORNING GOSSELIN™ Water Sampling Square HDPE Bottle, Tamper-Evident Cap, with Sodium Thiosulfate is break-resistant, and includes molded graduations and a leak-proof, tamper-evident HDPE screw cap.
  • Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas o polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Graduaciones moldeadas
  • Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
  • Con tiosulfato de sodio
  • Etiquetas trazables
  • Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
  • Embalado en película o envasado individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 55 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de fugas y a prueba de manipulación
Capacidad (métrico) 1 l
Incluye 120 mg/l de tiosulfato sódico
Material PET o HDPE
N.º por caja 85/caja
Cantidad 85/caja
Esterilidad Estériles
Color del tapón Rojo
Graduaciones