Learn More
Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle, Tamper-Evident Cap, with Sodium Thiosulfate
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1 l
Cantidad:
210/caja
85/caja
Descripción
- Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas o polietileno de alta densidad (HDPE)
- Graduaciones moldeadas
- Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
- Con tiosulfato de sodio
- Etiquetas trazables
- Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
- Embalado en película o envasado individualmente
Especificaciones
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tamaño del tapón | 37 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca a prueba de fugas y a prueba de manipulación |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Incluye | 20 mg/l de tiosulfato sódico |
Material | PET o HDPE |
N.º por caja | 210/caja |
Cantidad | 210/caja |
Esterilidad | Estériles |
Color del tapón | Rojo |