Learn More
Water, for qPCR or RT-qPCR, Fisher BioReagents
Catalog Number 15822544
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly CUBE
7732-18-5
H2O
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
7732-18-5
H2O
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
High purity water rigorously tested for degrading enzymes and genomic DNA that interefere with amplification and can lead to false-positive signals in PCR, qPCR and RT-qPCR applications.
  • Minimiza el riesgo de señales positivas falsas
  • Sometido a pruebas para ADNasa, ARNasa, proteasa, nickasa, E. coli y ADN genómico humano mediante ensayos sensibles
  • Producto evaluado para determinar la presencia de impurezas metálicas en concentraciones bajas de ppb para garantizar una actividad enzimática óptima, especialmente para la polimerasa durante la PCR
  • Producto sometido a filtrado submicrométrico para eliminar partículas
  • Adecuado para su uso en qPCR y RT-qPCR para trabajos de genómica, micromatrices y demás aplicaciones sensibles de ciencias de la vida
  • También es útil para la fabricación de mezclas maestras y kits relacionados con PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 5.4 to 7.0
Color Clear, Colorless
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Conductividad ≤2μS/cm
ADNasa No detectado
Endotoxina <0.1EU/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado qPCR
Envase Poly CUBE
Cantidad 10 L
Forma física Líquido