Learn More
Water, Microbial Cell Culture Grade, Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP2820-100
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100mL
Envase Nalgene Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313892
  • 15.86€ / 100 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ultrapure water for preparing microbiological growth media.
Especificación
7732-18-5
18.015
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CHEBI:15377
O
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
oxidane
Especificación
Water
7732-18-5
Vapor Pressure: 17.5mmHg at 20°C
< 1 CFU/mL
20 ppb max.
10 ppb max.
2μS/cm Max.
0.025 EU/mL max.
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
oxidane
962
10 ppb max.
Liquid
10 ppb max.
10 ppb max.
10 ppb max.
Nalgene Poly Bottle
16 MEGOHM-cm min.
20ppb max.
10ppb max.
17.5mmHg at 20°C
0.03 Micron filtered and autoclaved
Colorless
100mL
0.03μm filtered and autoclaved
10ppb max.
10ppb max.
10ppb max.
10 ppb max.
10 ppb max.
H2O
10 ppb max.
Pass Test
O
18.015
CHEBI:15377
18.01
Microbial Cell Culture
10 ppb max.
10 ppb max.
Pass Test
10 ppb max.
10ppb max.
10ppb max.
10ppb max.
< 1 CFU/mL
1.000g/cm³
100°C
Videos
SDS Documentación