Learn More
Lenz Laborglasintrumente Estimadores de agua conforme a Dean Stark
Click to view available options
Posiciones:
Punto cero en la llave de paso
Punto cero en la punta
Punto cero por encima de la llave de paso
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Estimadores de agua conforme a DIN 12420 (método xilol)
- Capacidad: 10:0,1 ml
- Con matraz de fondo redondo de 500 ml
- Conexión a junta esmerilada: NS 29/32, tubo de medición con o sin llave de paso
- Con condensador Liebig
- Longitud de la camisa: 400 mm
- Material: tubo de medición y condensador fabricados con tubos DURAN™
- Matraz: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Sin llave de paso |
| Material | Vidrio Duran |
| Posiciones | Punto cero en la punta |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering