Learn More
Agua, CHROMASOLV™, para HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7111790
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
CHROMASOLV™, para HPLC
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC
Punto de ebullición 100°C
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula lineal H2O
Beilstein 2050024
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado HPLC
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Water