Learn More
Agua, CHROMASOLV™, para HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
Especificaciones
Absorbancia | max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm |
Nombre del producto químico o material | Water |
Nombre de nota | CHROMASOLV™, for HPLC |
Punto de ebullición | 100°C |
% máx. CAS | 100.0000% |
Fórmula lineal | H2O |
Beilstein | 2050024 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
Grado | HPLC |
Envase | Frasco de vidrio |