Learn More
Agua, certificado AR de análisis, certificado AR, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical W/0100/25
88.75 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 25.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626852
  • 192.00€ / 25 litros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Agua, certificado AR de análisis, certificado AR
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente de plástico
25 L
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos