Learn More
Miele Professional™ Lavadora desinfectadora
Tratamiento de vidrio de lab. de pureza analítica
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Lavadora/desinfectadora profesional |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Desinfección de instrumentos de laboratorio |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 60 x 30 x 83,5 cm |
Requisitos eléctricos | 400 V, 50 Hz, 3N CA, 9,3 kW |
Descripción
- Dispositivo independiente (con tapa) para colocar debajo del banco de trabajo
- Bombas dosificadoras integradas para productos químicos de procesamiento de líquidos (neutralizadores/limpiadores)
- TouchControl con 14 programas
- Cuatro conexiones para 2 x agua fría, caliente y desmineralizada
- Bomba propulsora de gran potencia, caudal máx. 500 l/min
Especificaciones
Lavadora/desinfectadora profesional | |
Desinfección de instrumentos de laboratorio | |
60 x 30 x 83,5 cm | |
400 V, 50 Hz, 3N CA, 9,3 kW |