Learn More
Miele Professional™ Lavadora desinfectadora
Tratamiento de vidrio de lab. de pureza analítica
Marca:  Miele Professional™ 10411700
Detalles adicionales : Peso : 68.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15445894
  • 11648.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
04-12-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dispositivo independiente (con tapa), para su uso bajo mesa
  • Bombas dispensadoras integradas para productos químicos de proceso líquidos (agente neutralizante/limpiador)
  • Control táctil con 14 programas
  • Cuatro conexiones para 2 x agua fría, caliente y desmineralizada
  • Potente bomba de circulación, rendimiento máx. de 400 l/min
Especificaciones
Especificaciones
60 x 30 x 83,5 cm
Modelo PG 8593
400 V 50 Hz 3N CA 9,3 kW
Conductímetro
Lavadora/desinfectadora profesional
Desinfección de instrumentos de laboratorio