Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado, Triton™ X-100 al 1,0 %, pH 8.0
For GST-fusion protein purification
25.42€ - 43.80€
Especificaciones
Color | Incolora |
---|---|
pH | 8 |
Contenido y almacenamiento | Ambient temperatures |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Para purificación de proteínas de fusión GST |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15453199
|
Thermo Scientific™
J60428.AK |
250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15463199
|
Thermo Scientific™
J60428.AP |
500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Incolora | |
Ambient temperatures | |
Para purificación de proteínas de fusión GST |
8 | |
Líquido | |
Tampón |