Learn More
Vitlab™ Frascos lavadores de LDPE con impresión de agua destilada
Identifique claramente los frascos de lavado diseñados para su uso con agua destilada. Los frascos de lavado de LDPE VITLAB™ con impresión de agua destilada incluyen una impresión plurilingüe y permanente para ofrecer la máxima claridad. Los frascos de LDPE transparentes disponen de un tapón de rosca sobre un frasco con boca ancha o estrecha con un tubo pulverizador con punta de precisión.
Marca:  Vitlab™ 133281
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10430872
  • 87.85€ / paquete de 12
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Wash bottles with “Distilled Water” permanently imprinted on the bottle in German, English, French and Spanish to easily identify the contents. Each spray bottle is individually wrapped in a clearly labeled polyethylene bag.
  • Designed for precise spray control
    • Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
    • Optimized medium backflow through the continuous spray tube
  • Choice of narrow- or wide-mouth bottles
    • Narrow-mouth, tapered bottles for easy handling
    • Wide-mouth, square-shouldered bottles for easy and safe filling
    • All bottles feature screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
  • Constructed of durable, transparent materials
    • Durable, easy-to-handle low-density polyethylene (LDPE) bottles
    • Polypropylene spray tubes are autoclavable at 121°C for 20 minutes
    • Transparent material allows for easy monitoring of remaining volume
Especificación
Especificación
500 ml
Polipropileno
PEBD
Paquete de 12
GL 25
180 mm
Tapón de rosca
Distilled Water
Transparente
Envasado individualmente en bolsa de PE
Frasco, lavado
74mm
Estrecha
Videos