Learn More
Heathrow Scientific Botellas de Lavado con Código de Color, Boca Ancha, 500 mL, Transparente/Blanco
Catalog Number p-7193576
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
La botella de lavado está codificada por colores para facilitar la identificación. El cierre y el tallo están moldeados en una sola pieza haciéndolos a prueba de fugas.
  • La boca ancha del frasco facilita el llenado
  • Codificación por colores para la identificación de usuarios, aplicaciones o ubicaciones
  • El frasco está hecho de LDPE, con un tapón de PP
  • Tamaño de frasco de 500 ml
Capacidad 500 ml
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Cuello en ángulo
Diámetro (métrico) 7,00 cm
Altura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 22,86 cm
Anchura (imperial) 2,75 in
Color Transparente
Descripción Frasco lavador
Diámetro (imperial) 2,75 in
Para utilizar con (aplicación) Líquido
Material LDPE
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 6/Paq.
Envase Caja
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 7 cm
Color del tapón Blanco
Closure Included
Desechables Reusable