Learn More
Heathrow Scientific Botellas de Lavado con Código de Color, Boca Ancha, 500 mL, Transparente/Blanco
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Descripción
- La boca ancha del frasco facilita el llenado
- Codificación por colores para la identificación de usuarios, aplicaciones o ubicaciones
- El frasco está hecho de LDPE, con un tapón de PP
- Tamaño de frasco de 500 ml
Especificaciones
Capacidad | 500 ml |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Cuello en ángulo |
Diámetro (métrico) | 7,00 cm |
Altura (imperial) | 9 in |
Altura (métrico) | 22,86 cm |
Anchura (imperial) | 2,75 in |
Color | Transparente |
Descripción | Frasco lavador |
Diámetro (imperial) | 2,75 in |