Learn More
Brady™ Bradylink™ Warning Posts and Chains
Codice prodotto. 11741955 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Color:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color Dimensione della confezione
11741955 Yellow Each
11731955 White Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11741955 Fornitore Brady™ N. del fornitore 092118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    185.93€ / paquete de 1
    Ahorro 4.07€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Bradylink™ Warning Posts are made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
  • Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
  • Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
  • Hollow base can be filled with sand for more stable application.
  • Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
  • Bases and tops are included.
Specifica
Product Type Warning Post and Chain
Alternate Part Number BRADYLINK WARNING POST SOLID YELLOW-1 EA
Color Yellow
Material Polyethylene
Description Bradylink Warning Posts
Diameter (English) 3 in.
For Use With (Application) Traffic Control
Height (English) 41 in.
Height (Metric) 1041.4 mm
Includes Bases and tops
Quantity 1 Ea.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.