Learn More
Buerkle™ Gradillas de secado de montaje en pared
Diseñadas con varillas de polipropileno estable colocadas individualmente. Las gradillas de drenaje de montaje en pared Buerkle™ se pueden configurar para adaptarse a aparatos de mayor o menor tamaño.
273.00€ - 317.00€
Productos 3
Código de producto Marca Altura (métrico) Anchura (métrico) Tipo de producto Posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (métrico) Anchura (métrico) Tipo de producto Posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10731002
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
9640-1040
400 mm 400 mm Sin canal de drenaje 33
273.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10662921
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
9640-2050
500 mm 500 mm Con canal de drenaje 77
317.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10159210
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
9640-1060
600 mm 600 mm Sin canal de drenaje 77
317.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Una gradilla para drenaje montada en pared, incluido un conjunto de montaje en pared (tornillos y pasadores). Hay disponible de manera opcional un canal de drenaje extraíble, con una conexión para tubo de drenaje que puede descargar directamente en una cubeta de lavado de laboratorio.
  • Gradilla para drenaje de PVC, varillas de polipropileno
  • Se incluye llave para las varillas
  • Tres longitudes diferentes de varilla para adaptarse a diversos aparatos
  • A prueba de roturas
  • Las varillas se encajan en su posición para una fijación segura