Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Apoptosis Assay Kits for apoptotic and necrotic cell staining
Distinga fácilmente las células que se someten a apoptosis con los kits de ensayos de apoptosis Vybrant, que ofrecen colorantes, incluidos YO-PRO-1 y Hoechst 33342, para tinción de células apoptóticas y necróticas.
Marca: Invitrogen™ V13244
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las células apoptóticas se someten a varios procesos fisiológicos, incluidos cambios en la permeabilidad de la membrana celular y la condensación de cromatina, que se pueden distinguir mediante diferentes colorantes en protocolos de tinción de células apoptóticas y necróticas. Los kits de ensayo de apoptosis Vybrant ofrecen colorantes de anexina V de biotina estreptavidina, yoduro de propidio (PI), YO-PRO-1 y Hoechst 33342 para diferenciar células vivas de células apoptóticas o necróticas, que a continuación se pueden visualizar mediante citometría de flujo.
Los kits de ensayo de apoptosis Vybrant ofrecen metodologías basadas en colorantes de tinción celular rápidas y prácticas para diferenciar células apoptóticas y necróticas frente a células sanas, que se pueden visualizar a continuación mediante citometría de flujo.El kit de ensayo de apoptosis Vybrant n.º 4 detecta la apoptosis mediante cambios que se producen en la permeabilidad de la membrana celular. Este kit contiene soluciones listas para su uso de las tinciones YO-PRO-1 y de ácido nucleico de yoduro de propidio (PI). El colorante YO-PRO-1 pasa selectivamente a través de las membranas plasmáticas de las células apoptóticas y las marca con una fluorescencia verde moderada. Las células necróticas se tiñen de color rojo fluorescente con PI.
El kit de ensayo de apoptosis Vybrant n.º 5, o kit de condensación de cromatina/apoptosis de células muertas con Hoechst 33342 y PI para citometría de flujo, proporciona un ensayo rápido y práctico para la apoptosis basado en la detección de fluorescencia del estado compactado de la cromatina en células apoptóticas. Este kit contiene soluciones de colorante fluorescente azul Hoechst 33342 listas para su uso, que tiñen la cromatina condensada de las células apoptóticas de forma más brillante que la de las células no apoptóticas, y colorante de PI de color rojo fluorescente, que tiñe las células muertas.
El kit de ensayo de apoptosis Vybrant n.º 6 proporciona un ensayo rápido y práctico para la apoptosis mediante el conjugado Alexa Fluor 350 azul fluorescente brillante de estreptavidina junto con la anexina V de biotina X para detectar poblaciones de células apoptóticas mediante citometría de flujo o adquisición de imágenes. Además, el kit incluye una solución lista para su uso del colorante de unión de ácidos nucleicos de PI de color rojo fluorescente. El PI es impermeable a las células vivas y las células apoptóticas, pero tiñe las células muertas con fluorescencia roja, ligándose herméticamente a su ácido nucleico. El kit contiene una gran cantidad de cada reactivo para unos 50 ensayos citométricos de flujo.
Especificaciones
Kit de ensayo de apoptosis Vybrant n.º 5 | |
1 vial de Hoechst 33342 y 1 vial de yoduro de propidio | |
488, UV | |
Azul, rojo | |
Vybrant | |
Citómetro de flujo | |
Otras etiquetas o colorantes |
Tubo | |
Kit de apoptosis | |
Hoechst: Yoduro de propidio 350/461: 535/617 |
|
Temperatura ambiente | |
Fluorescente | |
Hoechst 33342, yoduro de propidio | |
Almacenar en el refrigerador (2 – 8 °C) y proteger de la luz |