Learn More
Velp Scientifica™ Herramienta dispensadora de 10 a 8000 ml
Estator y rotor intercambiables que son flexibles, rápidos y fáciles de usar La herramienta dispensadora de 10 a 8000 ml Velp Scientifica™ es un instrumento apto para una amplia gama de usos que garantiza un rendimiento y una seguridad excelentes.
Marca:  Velp Scientifica™ A00000037
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15309534
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Se puede montar en cuestión de segundos y sin el uso de herramientas.
  • Consta de un rotor de alta velocidad con hojas afiladas alojadas dentro de un estátor estacionario con aberturas.
  • Hace que el OV5 sea adecuado para las aplicaciones más diversas.
Especificaciones
Especificaciones
Herramienta dispensadora
Rotor: 23 mm, estátor: 30 mm
220 mm
Homogeneizador OV5
1 unidad
De 10 ml a 8 l
Entre 40 y 175 mm
Aplicaciones de la industria del papel y del tejido, industria farmacéutica, control de la contaminación de aguas residuales, industria de la pintura
VSS3FER3