Learn More
VPS37A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno VPS37A
Concentración 0.33 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819233
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11870-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16809233
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11870-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene belongs to the VPS37 family, and encodes a component of the ESCRT-I (endosomal sorting complex required for transport I) protein complex, required for the sorting of ubiquitinated transmembrane proteins into internal vesicles of multivesicular bodies. Expression of this gene is downregulated in hepatocellular carcinoma, and mutations in this gene are associated with autosomal recessive spastic paraplegia-53. A related pseudogene has been identified on chromosome 5. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
VPS37A
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8CHS8, Q8NEZ2
137492, 52348
VPS37A Fusion Protein Ag2453
Primary
-20°C
VPS37A
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ESCRT I complex subunit VPS37A, HCRP1, hVps37A, PQBP2, VPS37A
Vps37a
IgG
Antigen Affinity Chromatography