missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS25 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 15669-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16814944

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 21-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

VPS25, VPS36 form ESCRT-II.
Especificaciones

Especificaciones

VPS25
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P0C0A1, Q9BRG1, Q9CQ80
DERP9, EAP20, ESCRT II complex subunit VPS25, FAP20, hVps25, VPS25
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
28084, 681059, 84313
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
VPS25
Liquid
Vps25
VPS25 Fusion Protein Ag8134
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados