Learn More
Vpr Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 51143-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816415
  • 109.00€ / 20 microlitros
Envío estimado: 27-10-2021
Descripción
Descripción
This antibody recognize the VPR gene of Human immunodeficiency virus 1.
Especificaciones
Especificaciones
Vpr
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Vpr
Vpr Fusion Protein Ag0718
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Liquid
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
Virus