Learn More
Heathrow Scientific™ Unidades de agitación vorticial con velocidad variable Vortexer™
Esta unidad de agitación vorticial es multiuso para ofrecer la máxima comodidad. La unidad más funcional de la gama de aplicaciones que requieren desde una mezcla suave a una agitación vorticial de alta velocidad.
299.00€ - 336.00€
Especificaciones
Órbita | 3,7 mm |
---|---|
Capacidad portante (métrico) | 135 g |
Intervalo de velocidad | 1000-3000 rpm |
Capacidad de tubos | 50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml y 0,2 ml |
Tipo de producto | Unidad de vórtice |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15599811
|
Heathrow Scientific™
HS120212 |
220/240 V, 50/60 Hz | CE |
336.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15509821
|
Heathrow Scientific™
HS120214 |
220/240 V, 50/60 Hz | Enchufe del Reino Unido |
299.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Un cabezal de mezcla para gran variedad de tamaños de tubo
- Elimina la necesidad de cambiar entre cabezales, con un cabezal de mezcla pendiente de patente que admite seis tamaños de tubo (0.2, 0.5, 1.5/2, 5, 15, 50 ml)
- Placa de ensayo estándar, incluye área de almohadilla central que se puede utilizar para uso rápido por contacto
- El innovador cabezal se puede extraer con fines de limpieza
- Vortexer™ tiene un dial giratorio de velocidad variable de cuatro posiciones con controles de velocidad preajustados (1000, 2000, 3000 rpm) para una mezcla continua o intermitente
- El sistema de contrapesos y las patas estables de material elastomérico del dispositivo minimizan la vibración y
- evitan el movimiento del mezclador de vórtice, incluso a velocidades elevadas, durante el funcionamiento
Especificaciones
3,7 mm | |
1000-3000 rpm | |
Unidad de vórtice | |
Base de ABS, plataforma de nailon | |
19 cm | |
7,68 in | |
6,7 pulg | |
17,1 cm | |
6,67 pulg. | |
17,1cm | |
11,12 lb | |
8,66 lb | |
1 x cable de alimentación de CA, 1 x cabezal de mezcla, 3 x cables de retención elásticos, 3 x almohadillas centrales | |
3 modos: 1000, 2000 y 3000 rpm |
135 g | |
50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml y 0,2 ml | |
50/60 Hz | |
7,41 in | |
6,7 x 7,5 pulg. | |
19,7 cm | |
5,51 in | |
140 mm | |
4,5 in | |
11,43 cm | |
5 kg | |
3,93 kg | |
Sin escobillas | |
5 años |