Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Includes an integrated timer. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mixes gently or vigorously with a set time or continuously.
570.00€ - 744.35€
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 600 rpm a 2700 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 165 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15537365
Ver documentos Detalles de la promoción
Scientific Industries SI™
SI-T256
SI-T256 Enchufe de la UE
570.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10321432
Ver documentos Detalles de la promoción
Scientific Industries SI™
SI-T256
SI-T256 Enchufe de la UE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Variable speed for precise mixing from gentle to vigorous
  • Broad range of attachments for most tubes, plates and other containers
  • Hands-Free or Touch On control
  • May be used in cold rooms and incubators
  • Timer function:
    • Touch On: 1 to 60 sec.
    • Hands-Free: 1 to 60 min. or continuous
  • Unit automatically stops at the end of user-programmed time
Especificaciones
Especificaciones
De 600 rpm a 2700 rpm
230 V
165 mm
122 mm
Plataforma de 76 mm, vaso de expulsión
230 V, 50 Hz
50 Hz
165 mm
4 kg