Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Mezcla de manera suave y enérgica o con intensidad intermedia. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 ofrece velocidades de 600 a 3200 rpm.
Marca:  Scientific Industries SI™ SI-0266
Detalles adicionales : Peso : 4.58000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557335
  • 352.43€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Variable speed for precise mixing
  • Broad range of attachments available for most tubes, plates and other containers
  • Hands-Free or Touch On control
  • May be used in cold rooms and incubators
Especificación
Especificación
165mm
122mm
De 600 a 3200 rpm
60 Hz
165mm
Reino Unido
Agitador vórtex
230 V/60 Hz
2 años
SI-0266
230 V
ETL, CE
Manos libres, pulsación
Vaso de expulsión, plataforma de 76 mm
4 kg
Videos