Learn More
von Willebrand Factor Mouse, Clone: VWF/1767, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7450-MSM7-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921088
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
von Willebrand Factor
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
VWF
Recombinant fragment of human vWF protein (aa1815-1939)
250kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
7450
Immunohistochemistry
VWF/1767
Unconjugated
NP_000543
Mouse
IgG2b kappa
HUVEC cells or Tonsil
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.