Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Volumetric Flasks with Rim
Perfect for accurate dilutions and excellent for preparations of precise volume. Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Volumetric Flasks with Rim allows precise measurements of known volumes.
Marca: Poulten & Graf GmbH 1 50051F
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Graduaciones en ámbar
- Conformidad aprobada
- Con indicaciones de tolerancia
- Las graduaciones en ámbar son resistentes a ácidos y álcalis
- Con reborde
Especificaciones
100 ml | |
Transparente | |
100 ml | |
Marcas de anillo ámbar | |
Borde | |
Matraz aforado con reborde | |
No | |
No estéril | |
Plano |
EN ISO 1042 | |
Matraz aforado con reborde | |
Vidrio de borosilicato | |
170 mm | |
Con reborde | |
0,10 mL | |
Sí | |
A |