Learn More
Frascos cuentagotas ámbar Volac™ Polystop™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Descripción
- El tapón consiste en una pipeta de vidrio no graduada fuerte, una tetina de vinilo duradera y un tapón de PP
- Frasco de vidrio ámbar con capacidad de 100 ml
- Construcción de cuello estrecho
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón |
Tipo de producto | Frascos cuentagotas |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio ámbar |
Número de tapón | 16/16 |