Learn More
Poulten & Graf Ltd Bureta con llave de paso recta y llave de PTFE VOLAC FORTUNA™
La bureta con llave de paso recta y llave de PTFE Poulten & Graf Ldt VOLAC FORTUNA™ proporciona de una forma precisa volúmenes conocidos de un líquido en valoraciones.
77.55€ - 96.35€
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass |
---|---|
Class | Class AS |
Certificaciones/conformidad | EN ISO 385 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15529441
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/NC/G |
25 ml | 620 mm | 0,1 ml |
96.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10016161
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/NC/H |
25 mL | 820 mm | 0,1 mL |
77.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Con llave de paso recta
- Con llave de PTFE
- Graduación en ámbar
- Schellbach
- Conformidad aprobada
- Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Borosilicate Glass | |
Class AS | |
EN ISO 385 |