Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate allow accurate measurements of a volume of solution.
24.60€ - 50.10€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN ISO 648 |
Clase | AS |
Material | Soda Lime Glass |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15509441
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/I/5 |
25 ml |
50.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15549411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/H/5 |
20 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15539411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/G/5 |
15 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15519441
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/J/5 |
50 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15579401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/A/5 |
1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15589401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/B/5 |
2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15529411
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/F/5 |
10 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15599401
|
Poulten & Graf GmbH
R371/WAC/C/5 |
3 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Amber graduation
- With 1 mark
- Conformity approved
- With batch certificate
- With single certificate
Especificaciones
Autoclavable | |
AS | |
Non-sterile | |
Ring marks | |
One-mark Bulb Pipette, VOLAC FORTUNA, with single certificate |
EN ISO 648 | |
Soda Lime Glass | |
Amber | |
5 | |
Reusable |