Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette allow accurate measurements of a volume of solution.
Marca:  Poulten & Graf GmbH R371/NC/I/5
Detalles adicionales : Peso : 0.17500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15559401
  • 31.75€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Amber graduation
  • With 1 mark
  • Conformity approved
  • With batch certificate
Especificaciones
Especificaciones
Bulb pipette, 1 mark, VOLAC FORTUNA
EN ISO 648
No
0.03mL
Yes
Soda Lime Glass
AS
25mL
Amber
25mL
Videos