Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette allow accurate measurements of a volume of solution.
Marca:  Poulten & Graf GmbH R371/NC/H/5
Detalles adicionales : Peso : 0.25004kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15549401
  • 30.90€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Amber graduation
  • With 1 mark
  • Conformity approved
  • With batch certificate
Especificación
Especificación
Bulb pipette, 1 mark, VOLAC FORTUNA
EN ISO 648
No
0.03mL
Yes
Soda Lime Glass
AS
20mL
Amber
20mL
Videos