Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations allow accurate measurements of a volume of solution.
Marca: Poulten & Graf GmbH 1 2304302
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
La pipeta con perilla Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ con marca 1 y graduación azul permite mediciones precisas de un volumen de solución.
- Con marca 1
- Graduaciones en azul
- Conformidad aprobada
- Con certificado de lote
Especificaciones
EN ISO 648 | |
Vidrio sodocálcico | |
Sí | |
Marcas de anillo | |
0,05 mL | |
Pipetas con perilla de una marca |
AS | |
No estéril | |
Azul | |
5 | |
30 ml | |
No |