Learn More
Invitrogen™ Kit de cribado cian Vivid™ CYP2J2
Kit de cribado cian Vivid™ CYP2J2
Marca:  Invitrogen™ PV6142
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 15594404
  • 428.00€ / paquete de 300
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los kits de detección Vivid™ CYP450 son ensayos basados en fluorescencia de alto rendimiento para la detección de interacciones enzima-fármaco e inhibición de CYP450. Proporcionan un método optimizado para estudiar las interacciones, el metabolismo y la inhibición de los fármacos del CYP450 específicos para isoenzimas. Los kits de detección Vivid™ CYP450 ofrecen:
  • Procedimiento sencillo en tres pasos, formato 'mezclar y leer', reacciones a temperatura ambiente o 37 °C.
  • Propiedades fluorescentes y cinética superiores en comparación con las sondas fluorogénicas convencionales
  • Alta relación señal-fondo, amplio rango dinámico
  • Compatible con múltiples formatos de ensayo de 96 pocillos a 1536 pocillos
    Formato de kit simple para mezclar y leer
    Los kits de detección Viviid™ CYP450 incluyen sustrato Vivid™, patrón fluorescente Vivid™, tampón de reacción, sistema de regeneración Vivid™, reactivos NADP+ y CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan una isoenzima CYP450 humana (en este caso CYP2J2) y citocromo-P450 reductasa humano. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una ventaja clara sobre los microsomas hepáticos humanos, ya que solo se expresa un isoenzima CYP450, evitando así el metabolismo por otros CYP450.
    Reactivos Vivid™ exclusivos para señales fluorescentes brillantes y bajo fondo
    Los sustratos Vivid™ son tintes bloqueados que producen una señal de fluorescencia mínima hasta la escisión o hidroxilación. La oxidación en cualquiera de los dos sitios potenciales libera el producto altamente fluorescente (Figura 1). Tienen una fluorescencia, solubilidad y propiedades cinéticas superiores a las de las sondas fluorogénicas convencionales. Esto da como resultado una mayor sensibilidad, una mayor relación señal-ruido y una mejor reproducibilidad de los ensayos. El sustrato Vivid™ MOBFC es el sustrato incluido en este kit en particular. Este sustrato produce un producto que emite una fluorescencia cian.
    Formatos de ensayo flexibles para resultados optimizados
    La sensibilidad de los ensayos Vivid™ CYP450 permite la detección de inhibidores débiles y la miniaturización hasta 2 μl por reacción. Los ensayos se pueden configurar en modo cinético o en modo de punto final para facilitar la detección de placas múltiples (Figura 2). Los ensayos se pueden realizar a temperatura ambiente o a 37 °C.
    Aplicaciones: detección de alto rendimiento de las interacciones enzima-fármaco, perfilado de compuestos para la inhibición de fármacos de isoenzimas citocromo P450, generación de modelos de SAR predictivos para guiar la adquisición de compuestos
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Kit de detección Vivid™ CYO2J2 cian, 300 ensayos, color cian, método de detección fluorescente, objetivo farmacoconvertible de citocromo P450, objetivo de detección de CYP2J2, especie humana, utilizado en viabilidad, proliferación y función celular, farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos de proteínas
    1 tubo de tampón de reacción, 1 tubo de reactivo BACULOSOMES™ plus, 1 tubo de sistema de regeneración Vivid™, 1 tubo de NADP+ Vivid™, 1 tubo de sustrato Vivid™ y 1 tubo de patrón fluorescente Vivid™
    Kit de detección cian Vivid™ CYP2J2
    Viabilidad, proliferación y función celular, farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos de ADME/tox basados en objetivos, biología de proteínas, análisis celular, metabolismo celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos bioquímicos de ADME, ensayos adme de inhibición del citocromo p450, ensayos y análisis de proteínas, actividad del citocromo p450
    –80 °C
    300 ensayos