Learn More
Invitrogen™ Vivid™ CYP2E1 Blue Screening Kit
Kit de detección azul Vivid™ CYP2E1
Marca:  Invitrogen™ P3021
Detalles adicionales : Peso : 3.18000kg
Código de producto. 10105132
  • 636.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los kits de detección Vivid™ CYP450 son ensayos basados en fluorescencia de alto rendimiento para la detección de interacciones enzima-fármaco e inhibición de CYP450. Proporcionan un método optimizado para estudiar las interacciones, el metabolismo y la inhibición de los fármacos específicos de isozima CYP450. Los kits de detección Vivid™ CYP450 ofrecen:
  • Procedimiento sencillo en tres pasos, formato de combinación y lectura, reacciones a temperatura ambiente o a 37 °C.
  • Propiedades fluorescentes y cinéticas superiores en comparación con las sondas fluorogénicas convencionales
  • Alta relación señal a fondo, amplio intervalo dinámico
  • Compatible con múltiples formatos de ensayo de 96 a 1536 pocillos
    Formato de kit simple de combinación y lectura
    Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustrato Vivid™, estándar fluorescente Vivid™, tampón de reacción, sistema de regeneración Vivid™, NADP+ y reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan una isozima CYP450 humana (CYP2E1 en este caso) y la citocromo-P450 reductasa humana. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja frente a los microsomas hepáticos humanos, ya que solo se expresa un isozima CYP450, evitando así el metabolismo de otros CYP450.
    Reactivos Vivid™ exclusivos para señales fluorescentes brillantes y bajo fondo
    Los sustratos Vivid™ son colorantes bloqueados que producen una señal de fluorescencia mínima hasta que se separan o se hidroxilan. La oxidación en cualquiera de los dos sitios potenciales libera el producto altamente fluorescente (figura 1). Tienen una fluorescencia, solubilidad y propiedades cinéticas superiores a las de las sondas fluorogénicas convencionales. Esto da como resultado una mayor sensibilidad, una mayor relación señal-ruido y una mejor reproducibilidad de los ensayos. Este kit en particular incluye el sustrato Vivid™ EOMCC. Este sustrato produce un producto que emite una fluorescencia azul.
    Formatos de ensayo flexibles para resultados optimizados
    La sensibilidad de los ensayos Vivid™ CYP450 permite la detección de inhibidores débiles y la miniaturización a tan solo 2 μl por reacción. Los ensayos se pueden configurar en modo cinético o en modo de punto final para facilitar la detección de placas múltiples (figura 2). Los ensayos pueden realizarse a temperatura ambiente o a 37 °C.
    Aplicaciones: detección de alto rendimiento de las interacciones enzima-fármaco, perfilado de compuestos para la inhibición de fármacos de isoenzimas del citocromo P450, generación de modelos de SAR predictivos para guiar la adquisición de compuestos
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    VIVID™
    Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450 también están disponibles por separado. Almacene los tampones de reacción a 4 °C o a temperatura ambiente. Almacene BACULOSOMES™, el sistema de regeneración NADPH y NADP+ a - 80 °C. Almacene los sustratos y patrones Vivid™ a 4 °C, protegidos de la luz (para el almacenamiento a largo plazo, vuelva a suspender en disolvente orgánico y conserve a - 20 °C).
    VIVID azul
    300 ensayos
    Azul
    Lector de microplacas
    Fluorescente
    Kit de detección
    Placa de 96 pocillos
    Hielo seco